Merck
QBD11597
Sigma-Aldrich
MAL-[NH-dPEG®4-Glu(TFP ester)]3-NH-m-dPEG®24
>90% (HPLC)
Synonim(y):
MAL-[NH-PEG4-Glu(TFP ester)]3-NH-m-PEG24, Sidewinder TFP-PEG-maleimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C122H190F12N8O51
Masa cząsteczkowa:
2812.82
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
>90% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: Y-shape
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
MAL-[NH-dPEG4-Glu(TFP ester)]3-NH-m-dPEG24 to nowy, zgłoszony do opatentowania produkt 11911 firmy Quanta BioDesign, który umożliwia przyłączanie grup hydrofobowych na bocznych ściankach trzech ugrupowań kwasu glutaminowego. Krótkie hydrofilowe przekładki oddzielają trzy glutaminiany, a długa hydrofilowa jednostka dPEG kończy konstrukt. Reaktywna sulfhydrylowo grupa maleimidowa zapewnia punkt przyłączenia konstruktu do innej cząsteczki, takiej jak białko lub peptyd. Estry tetrafluorofenylu funkcjonalizują trzy jednostki glutaminianowe wzdłuż szkieletu 11911.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
Sidewinder is a trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)