Kluczowe dokumenty
QBD10512
Azido-dPEG®8-acid
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupa funkcyjna
azide
carboxylic acid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C19H37N3O10/c20-22-21-2-4-26-6-8-28-10-12-30-14-16-32-18-17-31-15-13-29-11-9-27-7-5-25-3-1-19(23)24/h1-18H2,(H,23,24)
Klucz InChI
URUGOEBULOZLBF-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)