Kluczowe dokumenty
QBD10278
m-dPEG®8-amine
Synonim(y):
2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine, 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxapentacosan-1-amine, Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
847,00 zł
Cena katalogowa1210,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
847,00 zł
Cena katalogowa1210,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C17H37NO8/c1-19-4-5-21-8-9-23-12-13-25-16-17-26-15-14-24-11-10-22-7-6-20-3-2-18/h2-18H2,1H3
Klucz InChI
YXWBFPPGROXJLL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)