Kluczowe dokumenty
PL863-CG
Plas-Labs desiccator cabinet, clear acrylic
model 863-CG, W × D × H 24 in. × 18 in. × 24 in.
Wybierz wielkość
1 EA
8056,00 zł
8056,00 zł
Cena katalogowa8480,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8056,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
8056,00 zł
Cena katalogowa8480,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
includes: 4 perforated shelves, 2/chamber, 2 doors
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 863-CG
szer. × śr. × wys.
24 in. × 18 in. × 24 in.
Opis ogólny
Eksykatory Plas-Labs są przeznaczone do ochrony, przechowywania lub wspomagania przenoszenia krytycznych materiałów i zapobiegania zanieczyszczeniom. Są to obudowy wolne od kurzu i wilgoci, które chronią cenne próbki badawcze lub wrażliwe komponenty elektroniczne.
Pod dodatnim przepływem gazu N2 zapobiegają przenikaniu wilgoci do struktury molekularnej przechowywanych komponentów. Można łatwo obserwować stan komponentów bez otwierania drzwi. Bursztynowe jednostki są bardzo skuteczne w ochronie przed szkodliwym promieniowaniem UV dla wrażliwych na światło komponentów.
Cechy:
  • Unikalny system "Gasket Guard" zapobiega przywieraniu uszczelek, niszcząc ich skuteczność.
  • Wszystkie półki mają perforowane szczeliny (rowki) dla optymalnego nasycenia gazem
  • Możliwość sztaplowania z antypoślizgowymi, szczelnymi nóżkami
  • Standaryzacja konstrukcji oznacza możliwość wymiany półek
  • Wszystkie komory z dwoma lub więcej boksami mają wbudowany separator boksów
  • Uszczelka z PVC o zamkniętej strukturze komórkowej
  • Jednostki są wykonane z optycznie przezroczystego lub bursztynowego akrylu
  • Każda kabina posiada dwa nylonowe złącza gazowe 1/8 x1/4 NPT (kolanka 90°)
  • Zawiasy wsuwane są standardem
  • Zaciski uszczelniające są sprężynowe, co zapewnia równomierne naprężenie
  • Wbudowany higrometr (wilgotność względna)
  • Wszystkie urządzenia mają akrylowe osłony drzwi, aby zapobiec wypaczeniu i możliwemu zanieczyszczeniu lub utracie wewnętrznej atmosfery.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)