Kluczowe dokumenty
BAH186100470
Stak-A-Tray mała taca
W × L 17.8 cm × 35.6 cm
Wybierz wielkość
1 EA
542,00 zł
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
542,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18610-0470
szer. × dł.
17.8 cm × 35.6 cm
Opis ogólny
Modułowy system stojaków i tacek umożliwia przechowywanie wielopoziomowe i zapobiega przewracaniu się ułożonych kolb, co prowadzi do wycieków.
Cechy i korzyści
  • Może być używany z szalkami Petriego i kolbami do hodowli komórkowych w inkubatorach, chłodniach lub na stole warsztatowym.
  • Każdy poziom mieści jedną dużą lub dwie małe tace
  • Możliwość ustawiania w stos do pięciu stojaków w celu zwiększenia przestrzeni magazynowej na tej samej powierzchni
  • Perforowane tace umożliwiają przepływ powietrza i łatwo przesuwają się w stojaku
  • Wszystkie części są wykonane ze stali nierdzewnej; autoklawowalne w temperaturze 121ºC (250ºF)
  • Stojaki i tace sprzedawane oddzielnie
Informacje prawne
Stak-A-Tray is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)