Kluczowe dokumenty
PL861-CGA
Plas-Labs desiccator cabinet, amber acrylic
model 861-CGA, W × D × H 12 in. × 12 in. × 24 in.
Wybierz wielkość
1 EA
5870,00 zł
5870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
5870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
includes: 4 perforated shelves, 2/chamber, 2 doors
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 861-CGA
szer. × śr. × wys.
12 in. × 12 in. × 24 in.
Opis ogólny
Eksykatory Plas-Labs są przeznaczone do ochrony, przechowywania lub wspomagania przenoszenia krytycznych materiałów i zapobiegania zanieczyszczeniom. Są to obudowy wolne od kurzu i wilgoci, które chronią cenne próbki badawcze lub wrażliwe komponenty elektroniczne.
Pod dodatnim przepływem gazu N2 zapobiegają przenikaniu wilgoci do struktury molekularnej przechowywanych komponentów. Można łatwo obserwować stan komponentów bez otwierania drzwi. Bursztynowe jednostki są bardzo skuteczne w ochronie przed szkodliwym promieniowaniem UV dla wrażliwych na światło komponentów.
Cechy:
  • Unikalny system "Gasket Guard" zapobiega przywieraniu uszczelek, niszcząc ich skuteczność.
  • Wszystkie półki mają perforowane szczeliny (rowki) dla optymalnego nasycenia gazem
  • Możliwość sztaplowania z antypoślizgowymi, szczelnymi nóżkami
  • Standaryzacja konstrukcji oznacza możliwość wymiany półek
  • Wszystkie komory z dwoma lub więcej boksami mają wbudowany separator boksów
  • Uszczelka z PVC o zamkniętej strukturze komórkowej
  • Jednostki są wykonane z optycznie przezroczystego lub bursztynowego akrylu
  • Każda kabina posiada dwa nylonowe złącza gazowe 1/8 x1/4 NPT (kolanka 90°)
  • Zawiasy wsuwane są standardem
  • Zaciski uszczelniające są sprężynowe, co zapewnia równomierne naprężenie
  • Wbudowany higrometr (wilgotność względna)
  • Wszystkie urządzenia mają akrylowe osłony drzwi, aby zapobiec wypaczeniu i możliwemu zanieczyszczeniu lub utracie wewnętrznej atmosfery.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)