PL862-CGA
Plas-Labs desiccator cabinet, amber acrylic
model 862-CGA, W × D × H 18 in. × 18 in. × 18 in.
Wybierz wielkość
7450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7450,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
includes: 4 perforated shelves, 2/chamber, 2 doors
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 862-CGA
szer. × śr. × wys.
18 in. × 18 in. × 18 in.
Opis ogólny
Pod dodatnim przepływem gazu N2 zapobiegają przenikaniu wilgoci do struktury molekularnej przechowywanych komponentów. Można łatwo obserwować stan komponentów bez otwierania drzwi. Bursztynowe jednostki są bardzo skuteczne w ochronie przed szkodliwym promieniowaniem UV dla wrażliwych na światło komponentów.
Cechy:
- Unikalny system "Gasket Guard" zapobiega przywieraniu uszczelek, niszcząc ich skuteczność.
- Wszystkie półki mają perforowane szczeliny (rowki) dla optymalnego nasycenia gazem
- Możliwość sztaplowania z antypoślizgowymi, szczelnymi nóżkami
- Standaryzacja konstrukcji oznacza możliwość wymiany półek
- Wszystkie komory z dwoma lub więcej boksami mają wbudowany separator boksów
- Uszczelka z PVC o zamkniętej strukturze komórkowej
- Jednostki są wykonane z optycznie przezroczystego lub bursztynowego akrylu
- Każda kabina posiada dwa nylonowe złącza gazowe 1/8 x1/4 NPT (kolanka 90°)
- Zawiasy wsuwane są standardem
- Zaciski uszczelniające są sprężynowe, co zapewnia równomierne naprężenie
- Wbudowany higrometr (wilgotność względna)
- Wszystkie urządzenia mają akrylowe osłony drzwi, aby zapobiec wypaczeniu i możliwemu zanieczyszczeniu lub utracie wewnętrznej atmosfery.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)