PL800GA-NIT-8
Plas-Labs replacement nitrile gloves
for 2 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
Wybierz wielkość
562,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
562,00 zł
Polecane produkty
Materiały
nitrile
rozmiar
8 (for 8 in. ports)
Właściwości
reusable
for use with glove box sleeves
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GA-NIT-8
Opis ogólny
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawów należy zamawiać osobno.
- Biała guma Hypalon® zapewniająca odporność na ścieranie, utleniające substancje chemiczne, ozon i promieniowanie UV.
- Czarna guma neoprenowa zapewniająca odporność chemiczną
- Czarna guma butylowa zapewniająca najwyższą nieprzepuszczalność pary wodnej, gazów i toksycznych płynów
- Zielona guma nitrylowa zapewniająca odporność na olej, paliwo i kwasy
- Guma lateksowa zapewniająca elastyczność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)