Kluczowe dokumenty
Z187798
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 9, port size 6 in.
Wybierz wielkość
1 PAIR
813,00 zł
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PAIR
813,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.01
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
neoprene
rozmiar
9
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Parametry
3000 psi tensile strength (approx)
dł. × grubość
27 in. × 0.015 in.
rozmiar otworu
6 in.
kolor
black
Opis ogólny
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)