Merck
PH000990
Sigma-Aldrich
Benzyl 3-methyl-2-butenoate
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C12H14O2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
O=C(C=C(C)C)OCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3