Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
12 220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 unit
parameter
254 nm (wavelength)
compatibility
for use with SDS
General description
This water purification accessory is designed for use with SDS 500 storage tanks. Pure water in the reservoir is distributed to multiple locations through the loop. This 254 nm UV lamp limits bacterial growth in the loop, thereby protecting the quality of pure water.
Application
This accessory prevents bacterial growth and biofilm formation in the distribution loop.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Maintains consistent purity of stored water | description For use with standalone automatic sanitization modules (ASM), protects purified water from bacterial growth in Milli-Q® storage tanks. | description For Milli-Q® HX/HX SD systems. | description Photooxidizes organic contaminants. Dual wavelength (185/254 nm). For Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems. |
| compatibility for use with SDS | compatibility - | compatibility for use with Milli-Q® HX | compatibility for use with Simplicity® UV, for use with Direct-Q® UV |
| parameter 254 nm (wavelength) | parameter - | parameter 254 nm (wavelength) | parameter - |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?