Merck
PH000085
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxy-3-nitropropane
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C5H11NO4
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
COC(OC)CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO4/c1-9-5(10-2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3