Kluczowe dokumenty
NOR5X4INSV
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 4 mm , into 5 mm Varian
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
(acetal homopolymer resin)
producent / nazwa handlowa
Norell
rozmiar probówki do NMR
4 mm , into 5 mm Varian
Opis ogólny
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)