Kluczowe dokumenty
Z558117
Spinner turbines for Bruker spectrometers
room temperature, diam. 5 mm
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Wybierz wielkość
1 EA
1060,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Wilmad STB-5/WG-AH0130
Średnica
5 mm
Opis ogólny
Turbiny z włókna szklanego są wykonane z włókna szklanego GFK o wysokiej gęstości i zawierają pojedynczy O-ring osadzony w górnej części turbiny, aby utrzymać rurkę próbki na miejscu. Turbina wirnikowa PET do spektrometrów Bruker zawiera dwa O-ringi dla łatwości użytkowania i dokładnego dopasowania do rurki próbki. Turbina wirnikowa PET firmy Bruker jest zalecana do spektrometrów NMR 500 i 600 MHz.
Limited VT operation possible of +40°C about ambient.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)