Kluczowe dokumenty
NCXAUAH20
Sigma-Aldrich
Gold Nanospheres
Silica-Shelled, 20 nm, NanoXact, 1 mg/mL in ethanol, Aminated / Cationic Silica
Wybierz wielkość
1 ML
1340,00 zł
5 ML
5380,00 zł
10 ML
8990,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1340,00 zł
5 ML
5380,00 zł
10 ML
8990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanospheres
stężenie
1 mg/mL in ethanol
wielkość cząstki
20 nm
Zastosowanie
Ze względu na swoje właściwości plazmoniczne, nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i wzorce wielkości.
Nasze nanocząstki złota z powłoką krzemionkową mają solidną powierzchnię i wykazują wysoką stabilność w różnych rozpuszczalnikach. Powłoka krzemionkowa oferuje wszechstronną powierzchnię do przyłączania grup funkcyjnych lub tworzenia powierzchni hydrofobowych i hydrofilowych. Obecność powłoki krzemionkowej na powierzchni nanocząstek złota pozwala również na ich łatwiejsze osadzanie na podłożach i włączanie do różnych rozpuszczalników, żywic i materiałów utwardzalnych, jednocześnie chroniąc je przed agregacją i zachowując ich właściwości optyczne.
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8C, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres przydatności do użycia. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)