Merck
N20506
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenyl)butyric acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.20
Beilstein:
2051992
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
90-93 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-10(13)3-1-2-8-4-6-9(7-5-8)11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
WQMLUHZFRFCQDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)