Merck
647624
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methoxybenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
25 G
252,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
252,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
149-153 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COc1cc(N)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao-Cheng Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-13)
Malignant melanoma is the most harmful type of skin cancer and its incidence has increased in this past decade. Early diagnosis and treatment are urgently desired. In this study, we conjugated picolinamide/nicotinamide with the pharmacophore of 131I-MIP-1145 to develop 131I-iodofluoropicolinamide