Kluczowe dokumenty
MT51344116
Mettler-Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 742-ISM, With ISM, cable L 1.8 m, LTW connector, IP67
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
stainless steel shaft
opis
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
Właściwości
LTW connector, IP67
With ISM
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344116
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
dł. kabla
1.8 m
Opis ogólny
Precyzyjna 2-biegunowa cewka konduktometryczna do pomiarów niskiej przewodności ze zintegrowanym czujnikiem temperatury i dołączonym kablem.
Cewka ze stali nierdzewnej serii InLab® 74 została specjalnie zaprojektowana do bardzo dokładnych i precyzyjnych wyników pomiarów wody czystej i ultraczystej, a ryzyko przeniesienia z jednej próbki do drugiej jest ograniczone do minimum.
Seria InLab® 74 jest dostarczana z certyfikatem jakości, który wskazuje rzeczywistą stałą celi. Dodatkowo, stała każdej celi jest podana na kablu.
Do pomiarów wody ultraczystej zalecana jest szklana cela przepływowa Mettler Toledo.
  • Precyzyjna cela z 2 elektrodami
  • Minimalne przenoszenie próbki
  • Wytrzymały wałek i cela pomiarowa ze stali nierdzewnej
  • Zintegrowany czujnik temperatury
The InLab®742 probe is fully protected against ingress of water and dust (IP67 rated).
Informacje prawne
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)