Kluczowe dokumenty
MT30207962
Mettler Toledo Seven2Go Pro conductivity meter S7
Standard Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41115609
NACRES:
NB.61
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
connector LTW 7-pin (IP67)
interface: micro-USB
pH/ion/ORP meters
Właściwości
Standard Kit
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30207962
zakres pomiaru TDS
0.01 mg/L-600 g/L
zakres pomiaru przewodności
0.00-2022% (Ash)
0.01 μS/cm-1000 mS/cm
range of application measuring range
0.00-100.0 Ω-cm (specific resistance)
zakres pomiaru zasolenia
0.00-42 (psu - practical salinity units)
zakres pomiaru temperatury
-5-105 °C
moc baterii
4 x 1.5 V AA (or 1.3 V NiMH accumulators)
Opis ogólny
Prosty i niezawodny, atrakcyjnie zaprojektowany i wytrzymały. Urządzenia przenośne Seven2Go zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu użytkownikom szybkiej jakości danych, obsługi jedną ręką i trwałości, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań mobilnych w laboratorium, przy linii produkcyjnej lub na zewnątrz.
Proste menu - intuicyjna obsługa:
  • Nowe intuicyjne menu Seven2Go gwarantuje natychmiastową obsługę dla każdego. Użytkownicy nie muszą już studiować długich instrukcji obsługi
T-Pad - wygodna i szybka nawigacja:
  • Nowy T-Pad Seven2Go poprawia szybkość poruszania się po menu. Inteligentny układ przycisków pozwala na szybszą nawigację, która zapewnia krótszy czas do rzeczywistego pomiaru.
ISM® Ready - mniejsze prawdopodobieństwo błędu:
  • Po podłączeniu dowolnego czujnika InLab ISM (Intelligent Sensor Management), urządzenie automatycznie rozpoznaje czujnik i zapisuje jego identyfikator, numer seryjny i dane ostatniej kalibracji.
IP67 - odporna na warunki atmosferyczne i wytrzymała konstrukcja:
  • Dzięki stopniowi ochrony IP67 i odporności na upadki, nowe urządzenia przenośne Seven2Go są w stanie wytrzymać trudne i wymagające warunki.
12 języków - koniec z zamieszaniem:
  • Seven2Go obsługuje 12 języków i oferuje interfejs użytkownika, który używa pełnych słów i zdań. Brak kryptycznych wyrażeń upraszcza obsługę i zmniejsza obciążenie użytkownika.
Odporność na światło słoneczne - zawsze doskonała czytelność:
  • Kontrast ekranu jest wzmacniany przez bezpośrednie światło słoneczne. Gwarantuje to doskonałą czytelność nawet w jasnych i słonecznych warunkach.
StatusLight - łatwa kontrola gotowości:
  • Dzięki nowej funkcji StatusLight użytkownik natychmiast wie, jak działa licznik. Łatwa do zrozumienia koncepcja sygnalizacji świetlnej pokazuje, czy licznik jest gotowy, czy nie
Zastosowanie
Próbki wodne o przewodności od średniej do wysokiej
Cechy i korzyści
Zawiera: Miernik, LabX direct pH, InLab 738-ISM, kabel USB, klips do elektrody, podstawka, instrukcja, skrócona instrukcja obsługi, certyfikat testu, deklaracja zgodności, baterie, butelki do kalibracji, saszetki z wzorcami przewodności 1413 μS/cm i 12,88 mS/cm
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Seven2Go is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)