Kluczowe dokumenty
MT51343176
Wodorofluorowa elektroda pH Mettler-Toledo 1388
for use with hydrofluoric acid
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
glass membrane (HF)
glass shaft
opis
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL, with Ag+ -trap
S7 connector
without cable
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51343176
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
zakres pH
1-11
Opis ogólny
1388 Hydrofluorowa elektroda pH to szklana, kombinowana elektroda pH z głowicą śrubową S7. Bańka czujnika pH wykonana jest ze specjalnego szkła odpornego na działanie kwasu fluorowodorowego.
Specjalne szkło użyte do produkcji szklanej bańki czujnika sprawia, że elektroda jest odporna na działanie mediów zawierających HF.
1161 System referencyjny zwiększa żywotność i dokładność pomiaru przy różnych temperaturach próbki. Do głowicy śrubowej S7 można podłączyć różne kable, co pozwala na użycie z szeroką gamą mierników.
  • Referencja1161
  • Żarówka odporna na HF
  • Odłączany kabel
Informacje prawne
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)