Kluczowe dokumenty
MT51340339
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
Robust Plastic shaft, fill solution: Gel
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
Nylon (junction)
plastic shaft
platinum (pin)
opis
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Właściwości
fill solution: Gel
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340339
zakres pomiaru temperatury
0-80 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
rozmiar kabla
1 m
Opis ogólny
ORP electrode for lab use.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)