Kluczowe dokumenty
MT51340242
Elektroda pH Mettler Toledo Economic & Easy
BNC/RCA connection, glass, U membrane, plastic, POM shaft, integrated temperature sensor
Synonim(y):
Mettler-Toledo Economic & Easy pH electrode
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
glass, U membrane
plastic, POM shaft
opis
Reference system: Ag/AgCl
fill solution: Gel
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340242
zakres pomiaru temperatury
0-80 °C
dł. × szerokość
120 mm × 12 mm
pH
0-14
Opis ogólny
Czujniki LightEdition (LE) są dostosowane do wysokiego stosunku ceny do wydajności. Oferta obejmuje czujniki do wszystkich popularnych zastosowań i koncentruje się na niskich kosztach utrzymania i łatwej obsłudze.
Idealnie pasuje do mierników Five i Education Line.
Dostarczany z kablem o długości 1,0 m.
Elektroda pH LE438 Dzięki zintegrowanemu czujnikowi temperatury ta bezobsługowa elektroda żelowa nadaje się do większości zastosowań i oferuje automatyczną kompensację temperatury.
Niełamliwy, odporny chemicznie trzon z POM
Zintegrowana sonda temperatury NTC 30 kΩ
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)