Kluczowe dokumenty
MT51302610
Mettler-Toledo SevenGo Duo pH/conductivity SG23
SG68-Basic, no electrode
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.61
opis
Calibration pH: Max. 5 points, 7 predefined buffer groups; DO: 1 or 2 points
DO range 0.0 ... 600%, 0.00 ... 99.00 mg/L (+/- 0.5%)
Temperature range °C pH ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130/DO: 0.0 ... 60.0 (+/- 0.2)
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51302610
zakres pomiaru mV
-1999.9-1999.9, accuracy: ±0.1
moc baterii
4 AA (included in standard delivery)
zakres pH
-2-19.999
Opis ogólny
Obejmuje tylko licznik.
SevenGo Duo pro łączy w sobie maksymalną dokładność pomiaru i doskonały zakres funkcji z przyjazną dla użytkownika obsługą i wyjątkowym bezpieczeństwem. Mierniki SevenGo Duo pro są niezbędne do specjalnych analiz, szczególnie w sektorach regulowanych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym oraz spożywczym. Wersje zestawowe są również dobrze przystosowane do użytku na zewnątrz, ponieważ zarówno miernik, jak i czujniki są wodoszczelne (IP67).
Rewolucyjny inteligentny system zarządzania czujnikami(ISM®) oferuje użytkownikowi jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Dane kalibracyjne są przechowywane w chipie czujnika i wykorzystywane automatycznie po podłączeniu czujnika do miernika. Zapewnia to, że miernik zawsze korzysta z najnowszych danych kalibracyjnych.
Cechy i zalety
Miernik pH/jonów/tlenu (IP67) spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania
Przenośny dwukanałowy miernik do równoległego pomiaru pH, mV, rel. mV lub stężenia jonów i tlenu rozpuszczonego (DO)
Liniowa lub segmentowa 5-punktowa kalibracja pH z wyborem spośród 7 predefiniowanych i jednej zdefiniowanej przez użytkownika grupy buforów
Ręczna lub automatyczna kompensacja ciśnienia atmosferycznego za pomocą wbudowanego barometru
Nowoczesne zarządzanie danymi dla 500 rekordów danych GLP z datą/godziną, ID czujnika i numerem seryjnym, ID użytkownika i próbki
Bezstykowy interfejs podczerwieni do transmisji danych do drukarki lub komputera
Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika obsługa za pomocą menu w 10 językach i podświetlanego wyświetlacza
Wytrzymała wodoszczelna obudowa (IP67)
Rewolucyjne inteligentne zarządzanie czujnikami (ISM)
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo Duo pro is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)