MT51107680
Mettler Toledo DX series ISE half-cells electrode
Iodide selective
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.61
Polecane produkty
Materiały
membrane (Solid state)
shaft (POM)
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51107680
zakres pomiaru
1.0-1.0-5
zakres pomiaru temperatury
0-80 °C
pH
1-13
Opis ogólny
Modułowe i wszechstronne półogniwa jonoselektywne METTLER TOLEDO serii DX składają się z dwóch elementów: uniwersalnego trzonu i modułu membranowego specyficznego dla jonów. Moduł ten może być wymieniany, umożliwiając pomiar wybranego jonu. Wystarczy zamówić zestaw membran specyficznych dla danego jonu, zamontować nowy moduł na wale półogniwa ISE i już mamy nowe urządzenie ISE!
elektrolit dla elektrody odniesienia: 3 mol/L KCl, roztwór ISA: TISAB III
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)