Kluczowe dokumenty
MT30014097
Sonda przewodności śladowej Mettler Toledo 1388
Wybierz wielkość
1 EA
7420,00 zł
7420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
7420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
titanium shaft
opis
Mini-LTW connector
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30014097
zakres pomiaru przewodności
0.0001-1000 μS/cm
dł. × szerokość
170 mm × 12 mm
rozmiar kabla
1.8 m
Opis ogólny
Pomiar niskiej przewodności wymaga szczególnej uwagi. Podczas pomiaru czystej lub ultraczystej wody istnieje kilka źródeł potencjalnego błędu, takich jak dwutlenek węgla z powietrza i niedokładność temperatury: Cyfrowy czujnik przewodności Mettler Toledo 1388 Trace jest wyposażony w precyzyjną sondę temperatury. Sygnały przewodności i temperatury są digitalizowane i łączone za pomocą specjalnego algorytmu w celu uzyskania niezrównanej dokładności przewodności.
Opcjonalna komora przepływowa wykonana z polipropylenu zapewnia doskonałą ochronę przed dwutlenkiem węgla. Ponieważ nie zawiera ani jednego kawałka materiału przewodzącego, wszelkie zakłócenia są wykluczone.
W przypadku czystej wody oferujemy również specjalny tryb kompensacji temperatury w celu zwiększenia wiarygodności odczytów.
Każdy czujnik jest dostarczany z certyfikatem określającym rzeczywistą stałą ogniwa, co sprawia, że kalibracja jest zbędna.
  • Wysoka precyzja, cyfrowe odczyty temperatury i przewodności
  • Certyfikowana stała ogniwa, dzięki której kalibracja jest zbędna
Informacje prawne
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)