MT11124303/EU
Mettler Toledo Printer RS-P26, RS232 interface
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
About This Item
Kod UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.61
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 11124303/EU
Opis ogólny
Kompaktowa drukarka RS-P26 generuje wydruki zgodne z GxP na zwykłym lub samoprzylepnym papierze. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia obsługę i umożliwia tarowanie oraz drukowanie wagi bezpośrednio z drukarki. Dzięki niewielkim rozmiarom drukarka RS-P26 znajdzie miejsce nawet na najmniejszych stanowiskach pracy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)