Kluczowe dokumenty
MT11600388
Etykiety samoprzylepne Mettler-Toledo do drukarek w rolkach
Synonim(y):
rolka etykiet do drukarek
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.61
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
paper
white
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 11600388
opakowanie
pkg of (1 pack contains 3 rolls)
dł. × szerokość
130 mm × 57 mm
Opis ogólny
  • Samoprzylepne etykiety do drukarek są idealne do użytku z drukarkami igłowymi.
  • Ułatwiają dokładne i łatwe oznaczanie wyników na dokumentach (w celu zapisania wagi, daty, godziny itp.).
  • Rolki z samoprzylepnym podkładem umożliwiają wygodną obsługę i mogą być stosowane w czasopismach laboratoryjnych lub podobnych archiwach.
  • Łatwa instalacja - mechanizm T-bar blokady po prostu wsuwa się we wbudowany punkt mocowania na wadze.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)