Merck
MNO000086
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-cyclopropylbenzene
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
InChI
1S/C9H9Br/c10-9-3-1-2-8(6-9)7-4-5-7/h1-3,6-7H,4-5H2
Klucz InChI
BCBNVQYWODLZSI-UHFFFAOYSA-N