Merck
M83007
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-tetralone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.56 (lit.)
bp
95 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
SRLHDEROUKFEMJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)