Merck
M23500
Sigma-Aldrich
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Synonim(y):
2-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Beilstein:
2097012
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)