Kluczowe dokumenty
LGFO50K
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
50 μm average diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formularz
pellets
średnia średnica
50 μm
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Zastosowanie
Fluorescencyjne cząsteczki PLGA do obrazowania i śledzenia komórek w procesie odkrywania leków. Cząsteczki mogą być wykorzystywane do testów fluorescencyjnych i dostarczania leków.
Informacje prawne
Produkt firmy Phosphorex, Inc. Degradex(RM) jest produktem firmy Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.