Kluczowe dokumenty
L880000-HH
Sigma-Aldrich
DCI Activator
configured for PerkinElmer 8900, configured for Polygen, 0.25M
Synonim(y):
DCI activator solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
opakowanie
pkg of 6 × 120 mL (L880012-06)
pkg of 6 × 200 mL (L880020-06)
stężenie
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
kompatybilność
configured for PerkinElmer 8900
configured for Polygen
Uwaga dotycząca przygotowania
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)