Kluczowe dokumenty
L350000-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
configured for ABI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
opakowanie
pkg of 6 × 180 mL (L350018-06)
pkg of 6 × 450 mL (L350045-06)
zanieczyszczenia
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
kompatybilność
configured for ABI
Uwaga dotycząca przygotowania
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
6.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-14.4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)