Kluczowe dokumenty
L020001-HH
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
with Dichloromethane
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
opakowanie
pkg of 4 × 2.5 L (L020251-04)
stężenie
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
zanieczyszczenia
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Uwaga dotycząca przygotowania
Dicloromethane / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)