Każda precyzyjna rurka o średnicy 5 mm jest w 100% sprawdzana, aby spełnić najbardziej rygorystyczne standardy. Rurki te są wykonane ze szkła borokrzemianowego KG-33 i idealnie nadają się do uszczelniania bezpośrednio kolektorów próżniowych, złączy lub zaworów. Grubość ścianki tych precyzyjnych rurek wynosi 0,38 mm.
Dołączone są zaślepki. Wszystkie rurki są dostarczane w opakowaniach po 5 sztuk.
Cechy i korzyści
Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
Dołączone nakładki z polietylenu
Piaskowane miejsce znakowania
OD 4,97 (+0,0000/-0,013) mm
ID 4,20 (+0,013/-0,0000) mm
Grubość ścianki 0,375 mm
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)