JRD1334
Ethyl 3-amino-5-(4-phenoxyphenyl)thiophene-2-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
ciąg SMILES
CCOC(C1=C(N)C=C(S1)C2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
InChI
1S/C19H17NO3S/c1-2-22-19(21)18-16(20)12-17(24-18)13-8-10-15(11-9-13)23-14-6-4-3-5-7-14/h3-12H,2,20H2,1H3
Klucz InChI
WYVQYIFJAMSUQF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3