Przejdź do
CLS4865
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, yellow, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
960 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
348,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
1—200 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation, 96 Tips/Rack
Packaging:
rack of 96
Manufacturer/tradename:
Corning 4865
348,50 zł
Cena katalogowa410,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene , yellow tip
sterility
non-sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation, 96 Tips/Rack
packaging
rack of 96
manufacturer/tradename
Corning 4865
volume range
1-200 μL
volume
1—200 μL
General description
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4860CLS4863CLS4864
feature
DNase free, barrier: no, endotoxin free, graduation, RNase free, filter: no, disposable, 96 Tips/Rack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation: no, 96 Tips/Rack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation, 96 Tips/Rack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation, 96 Tips/Rack
volume
1—200 μL
volume
1—200 μL
volume
1—200 μL
volume
1—200 μL
manufacturer/tradename
Corning 4865
manufacturer/tradename
Corning 4860
manufacturer/tradename
Corning 4863
manufacturer/tradename
Corning 4864
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
material
polypropylene , yellow tip
material
polypropylene , yellow tip
material
natural tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
packaging
rack of 96
packaging
rack of 96
packaging
rack of 96
packaging
rack of 96
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® universal fit pipet tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)