Kluczowe dokumenty
JRD0292
Methyl 1-(2,4-dichlorobenzyl)-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(nn1Cc2ccc(Cl)cc2Cl)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H13Cl3N2O2/c1-25-18(24)17-9-16(11-2-5-13(19)6-3-11)22-23(17)10-12-4-7-14(20)8-15(12)21/h2-9H,10H2,1H3
Klucz InChI
LBMDCLWJCCZJEP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)