Przejdź do
HS23411
Dwukomorowy pojemnik do dozowania na stole warsztatowym
green (dispenser)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23411
Feature:
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
Material:
acrylic , green (dispenser)
Packaging:
pack of 1 ea
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
acrylic , green (dispenser)
feature
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23411
L × W × H
180 mm × 155 mm × 165 mm
General description
Pojemnik dozujący Benchtop doskonale sprawdza się w rękawiczkach i jest ergonomicznie zaprojektowany z dużymi, kątowymi otworami i ponadwymiarową krawędzią.
Features and Benefits
  • Pokrywa pozostaje otwarta po odchyleniu do tyłu
  • Antypoślizgowe gumowe nóżki i nawiercone otwory do montażu na ścianie
  • Podwójna komora z wyjmowaną przegrodą
  • Śruby montażowe dołączone do opcji mocowania do ściany lub podniesionej powierzchni
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS23412HS23402HS23404
description
green (dispenser)
description
blue
description
clear (bin)
description
clear (bin)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23411
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23412
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23402
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23404
feature
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
feature
holds Small laboratory consumables
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
material
acrylic , green (dispenser)
material
acrylic , blue
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , clear (bin)
L × W × H
180 mm × 155 mm × 165 mm
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
L × W × H
150 mm × 177 mm × 368 mm
L × W × H
287 mm × 170 mm × 217 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)