Merck
JKA9040
Sigma-Aldrich
MAL-PEG2000-B-PLA2000
About This Item
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Aktywowane pochodne PEG mogą być wykorzystywane do modyfikacji peptydów, białek lub w innych zastosowaniach biokoniugacji. Materiały PEGylowane znalazły szerokie zastosowanie w systemach dostarczania leków, wirusologii i immunologii, ponieważ włączenie PEG poprawia właściwości farmakologiczne, takie jak zwiększona rozpuszczalność w wodzie, zwiększona odporność na degradację (hydroliza białek), wydłużony okres półtrwania w obiegu i zmniejszona antygenowość. Oprócz PEGylacji, aktywowane pochodne PEG mogą być również wykorzystywane do tworzenia sieci do zastosowań w inżynierii tkankowej lub dostarczaniu leków, w zależności od architektury i reaktywności.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)