Merck
JKA8063
Sigma-Aldrich
8-arm PEG5K-Methacrylate (hexaglycerol core)
About This Item
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Activated PEG derivatives can be used to modify peptides, proteins, or in other bioconjugation applications. PEGylated materials have found broad use in drug delivery systems, virology, and immunology, as the incorporation of PEG improves pharmacological properties such as increased water solubility, enhanced resistance to degradation (protein hydrolysis), increased circulation half-life, and reduced antigenicity. In addition to PEGylation, activated PEG derivatives can also be used to form networks for tissue engineering or drug delivery applications, depending on the architecture and reactivity.
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Profesor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) omawia postępy w biodruku 3D modeli tkankowych do testowania leków in vitro, dokonuje przeglądu wyboru biokomponentów i przedstawia przykłady zastosowań biodruku 3D w biofabrykacji modeli tkankowych.
Protokoły
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.