Merck
JKA8002
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K-Acrylate
Hexaglycerol core, average Mn 10000
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2)8
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhang, Z., et al.
Chemistry of Materials, 26(12) (2014)