Merck
JKA7164
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K-kwas glutarowy
pentaerythritol core, average Mn 10,000
Synonim(y):
4arm-PEG-Glutaric Acid
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOH)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas glutarowy może być aktywowany, a łącznik estrowy między PEG i kwasem glutarowym ulega degradacji.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.