Merck
JKA3115
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average Mn 20,000, Maleimide, thiol reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, Metoksy-PEG-Maleimid
Wybierz wielkość
1 G
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
mPEG20K-MAL, average Mn 20,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Opis ogólny
Maleimid metoksy PEG. Selektywny dla grup tiolowych na łańcuchach bocznych cysteiny; reaguje przy pH 5,0-6,5.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)