Merck
JKA12002
Sigma-Aldrich
HO-PEG-Propionic acid
hydroxyl PEG8 propionic acid, monodisperse
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
product name
HO-PEG8-Propionic acid,
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3