Merck
JKA10023
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, SH, tripentaerythritol core, thiol reactive
Synonim(y):
8arm-PEG-SH, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)8
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
8arm-PEG20K-SH, rdzeń z tripentaerytrytolu, average Mn 20,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
8arm PEG Thiol. Sieciuje w hydrożele. Selektywny dla grup tiolowych w łagodnych warunkach reakcji. 8ARM(TP)-PEG z rdzeniem tripentaerytrytolowym ma niższą polidyspersyjność i wyższą dokładność masy cząsteczkowej w porównaniu z ogólnym 8ARM-PEG z rdzeniem heksaglicerynowym.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.