Merck
HT-MEEAA100
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
Synonim(y):
O-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]glycolic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(OCH2CH2)2OCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
Beilstein:
1769137
Numer WE:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
tw
140 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
ciąg SMILES
COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haoyu Liu et al.
Carbohydrate polymers, 113, 480-489 (2014-09-27)
Polymer design and selection are crucial to the development of amorphous solid dispersions (ASD) for solubilization of otherwise poorly water-soluble drugs. The matrix polymer is required to interact strongly at the molecular level with the drug to prevent recrystallization, but