Merck
H9904
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-4′,5′-dimethoxyacetophenone
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98%
Postać
powder
ciąg SMILES
COc1cc(O)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-9(13-2)10(14-3)5-8(7)12/h4-5,12H,1-3H3
Klucz InChI
KEQHBVWVKYHDCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)