Merck
H38004
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-methylacetophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(CH3)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
107-109 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-5-8(7(2)10)3-4-9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following