Merck
H26502
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid
99%
Synonim(y):
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylenediglycine, HEDTA, HEEDTA
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.26
Beilstein:
1804795
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
99%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
Klucz InChI
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)